Learn More
Acetazolamida, TRC
Código de producto. 30135592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135592 1 g 1 g
30134305 100 g 100 g
17991635 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1615001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-66-5
Fórmula molecular C4 H6 N4 O3 S2
Peso molecular (g/mol) 222.25
Sinónimo Acetazolamide, Acetamide, N-[5-(aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-, Acetamide, N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)- (8CI), N-[5-(Aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide, 2-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide, 2-Acetamido-5-sulfonamido-1,3,4-thiadiazole, 2-Acetylamino-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide, 5-Acetamide-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, 5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, 5-Acetamido-1,3,4-thiodiazole-2-sulfonamide, 5-Acetylamino-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfonamide, AZM, Acetamox, Acetazolamid, Atenezol, Carbonic anhydrase inhibitor 6063, Cidamex, Defiltran, Dehydratin, Diacarb, Diakarb, Diamox, Didoc, Diluran, Diuramid, Diuramide, Diureticum-Holzinger, Diuriwas, Diutazol, Donmox, Edemox, Eumicton, Fonurit, Glaupax, Glupax, L 579486, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, NSC 145177, Natrionex, Nephramid, Nephramide, Phonurit
Nombre IUPAC N-(5-sulfamoil-1,3,4-tiadiazol-2-il)acetamida
SMILES CC(=O)Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetazolamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.9881
Porcentaje de pureza >95%