Learn More
Acetazolamide, MedChemExpress
Código de producto. 16481058
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481058 5 g 5 g
16402279 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481058 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0782
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Acetazolamide is a carbonic anhydrase (CA) IX inhibitor with an IC50 of 30 nM for hCA IX. Acetazolamide has diuretic, antihypertensive and anti-gonococcal activities.
Acetazolamide is a carbonic anhydrase (CA) IX inhibitor with an IC50 of 30 nM for hCA IX. Acetazolamide has diuretic, antihypertensive and anti-gonococcal activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetazolamide
CAS 59-66-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H6N4O3S2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (224.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=NN=C(S(=O)(N)=O)S1)=O
Peso molecular (g/mol) 222.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.25
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation