Learn More
Acetazolamida, LoGiCal
Código de producto. 30463300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463300 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463300 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0648.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetazolamide
CAS 59-66-5
Nombres de analitos o componentes Acetazolamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H6 N4 O3 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acetazolamide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(=O)Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC N-(5-sulfamoil-1,3,4-tiadiazol-2-il)acetamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 222.25
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221,9881 g/mol