Learn More
Acetazolamida-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetazolamide-d3 |
| CAS | 1189904-01-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4H3D3N4O3S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Acetamide-2,2,2-d3, N-[5-(aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-, N-[5-(Aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide-2,2,2-d3, 2,2,2-Trideuterio-N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide-d3, 2-(Acetylamino-d3)-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide, 5-(Acetamido-d3)-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, Acetazolamide-D3 (methyl-D3), Acetazolamide D3 (methyl D3), N-[5-Aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide-d3, 5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide-d3, Acetamox-d3, Atenezol-d3, Defiltran-d3, Diamox-d3, Didoc-d3, Acetamide-2,2,2-d3, N-[5-(aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-, N-[5-(Aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide-2,2,2-d3, 2,2,2-Trideuterio-N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, 2-(Acetylamino-d3)-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide, 5-(Acetamido-d3)-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, Acetazolamide-D3 (methyl-D3), Acetazolamide D3 (methyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-N-(5-sulfamoil-1,3,4-tiadiazol-2-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 225.26 |
| Mostrar más |