Learn More
Acetazolamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11371947 5 g 5 g
11381947 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07562.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 59-66-5 | C4H6N4O3S2 | 222.24 g/mol
Acetazolamide acts as a carbonic anhydrase inhibitor which increases cerebral blood flow. It inhibits water permeability of membranes by interacting with aquaporins. It is used for the medical treatment of glaucoma, epileptic seizure, idiopathic intracranial hypertension, altitude sickness, cystinuria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en NH4OH (50 mg/ml), DMSO, metanol y ligeramente soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes y las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-66-5
Fórmula molecular C4H6N4O3S2
Peso molecular (g/mol) 222.24
Número MDL MFCD00003105
Clave InChI BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetazolamide, diamox, acetazolamid, diacarb, glaupax, defiltran, nephramide, acetamox, cidamex, diluran
PubChem CID 1986
ChEBI CHEBI:27690
Nombre IUPAC N-(5-sulfamoil-1,3,4-tiadiazol-2-il)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=NN=C(S1)S(N)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetazolamide
Punto de fusión ∽255°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 212994
Índice Merck 14,53
Información de solubilidad Soluble in NH4OH (50mg/mL),DMSO,Methanol and slightly soluble in Ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.25
Porcentaje de pureza 99%