Learn More
Tocris Bioscience™ Acetazolamide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18779516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18779516 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18779516 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6742/100
Carbonic anhydrase inhibitor
Acetazolamide is a carbonic anhydrase inhibitor. Modulates epileptiform synchronization in rat brain slices. Increases speed of synaptic vesicle recycling and changes synaptic performance in ex vivo murine neuromuscular junction. Lowers intracranial pressure in healthy rats. Also potentiates the antitumor effects of the HDAC inhibitor MS 275 (Cat. No. 6208).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[5-(Aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide
CAS 59-66-5
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C4H6N4O3S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.25
Pureza 99%