Learn More
(Acetato-KappaO)[[2,2'-[(1R,2R)-1,2-ciclohexanodiilbis[(nitrilo-KappaN)metilidino]]bis[4,6-bis(1,1-dimetiletil)fenolato-KappaO]](2-)]cobalto, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Acetato-kO)((2,2'-((1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis((nitrilo-kN)methylidyne))bis(4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-kO))(2-))cobalt |
| CAS | 201870-82-8 |
| Fórmula molecular | C38H55CoN2O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (Acetato-kO)[[2,2'-[1,2-cyclohexanediylbis[(nitrilo-kN)methylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-kO]](2-)]-, [SP-5-13-(1R-trans)]-cobalt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H54N2O2.C2H4O2.Co/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;1-2(3)4;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;1H3,(H,3,4);/q;;+3/p-3/t29-,30-;;/m1../s1 |
| SMILES | CC(=O)O[Co]123Oc4c(C=[N]1[C@@H]5CCCC[C@H]5[N]2=Cc6cc(cc(c6O3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(cc4C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | ácido acético;cobalto;2,4-diterbutil-6-[[(1R,2R)-2-[(3,5-diterbutil-2-hidroxifenil)metilideneamino]ciclohexil]iminometil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 662.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 662.3494 |