Learn More
Estándar de acetato: CH3CO2- @ 10000 μg/ml en H2O , VHG™
Código de producto. 17958274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
17958274 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 17958274 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGI1PACET500
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de acetato: CH3CO2- @ 10000 μg/ml en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetate
CAS 71-50-1
Métodos Ion Chromatography/Wet Chemistry
Nombres de analitos o componentes Acetate
Condiciones de envío Cold 2°c to 8°C
Fórmula molecular C2 H3 O2
Sinónimo (C2 H3 O)2-
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/p-1
SMILES CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC acetato
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 59.044
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.013 g/mol