Learn More
Estándar de acetato: CH3CO2- @ 1000 μg/ml en H2O , VHG™
Código de producto. 17990055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990055 250 mL 250 ml
17958194 500 mL 500 ml
17989604 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990055 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGIACET250
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de acetato: CH3CO2- @ 1000 μg/ml en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetate
CAS 71-50-1
Métodos Ion Chromatography
Nombres de analitos o componentes Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C2 H3 O2
Sinónimo (C2 H3 O)2-
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/p-1
SMILES CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC acetato
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 59.044
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.013 g/mol