Learn More
3M™ Protector facial serie WP98, acetato, transparente
Código de producto. 15709847 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
230 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15709847 230 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 15709847 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000089416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    191.54€ / paquete de 10
    Ahorro 114.46€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
El protector facial 3M™ serie WP98 es nuestro protector facial de acetato transparente y resistente a los impactos diseñado para adaptarse a los cascos 3M™. Se puede utilizar con el sencillo sistema de sustitución de protector facial H8 Headge
  • Proporciona protección contra impactos, líquidos y salpicaduras químicas
  • Protector facial de acetato transparente
  • Resistencia de alto impacto
  • Se puede utilizar con el sencillo sistema de sustitución de protector facial H8 Headgear
  • El protector se coloca dentro del accesorio para obtener un soporte adicional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grosor (métrico) 1 mm
Anchura (métrico) 370 mm
Tipo de producto Pantalla facial
Longitud (métrico) 230 mm
Material Acetona