Learn More
SOLUCIÓN TAMPÓN DE ACETATO PH 4,65, ACETATO DE SODIO / ÁCIDO ACÉTICO, Solstice
Código de producto. 15623220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15623220 1 L 1 litro
15633220 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15623220 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 311031L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
ACETATO DE SODIO/ÁCIDO ACÉTICO
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 127-09-3
Cantidad 1 L
Fórmula molecular C2H3NaO2
Número MDL MFCD00012459
Clave InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Nombre IUPAC acetato de sodio
Peso molecular (g/mol) 82.03