Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato, solución de tampón de 1M, pH 5,0
Código de producto. 15473639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mL
500mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473639 500mL 500 ml
15463639 250mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473639 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60964.AP
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Para la precipitación de ácidos nucleicos y la preparación de la tinción de geles para electroforesis en gel de proteínas. Tampones de acetato para el acoplamiento de proteínas con aminas a superficies de chip del sensor Biacore. Estudios sobre los pili microbianos sugieren que el acetato de sodio suprimió la producción de K99 en cepas de E. coli cultivadas en un medio mínimo. En los experimentos se ha demostrado que cuando se añade a los sistemas de compostaje de desechos de alimentos, NaOAc puede ser eficaz para contrarrestar los efectos adversos de los ácidos orgánicos producidos en el proceso de compostaje.
Solubilidad
Soluble en agua (246 g/l) a 20 °C, y etanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese alejado del agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-09-3
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 1 m
Formulario Líquido
Cantidad 500mL
Requisitos de almacenamiento Temperaturas ambientes