Learn More
Acetarsona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetarsone |
| CAS | 97-44-9 |
| Fórmula molecular | C8H10AsNO5 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | As-[3-(Acetylamino)-4-hydroxyphenyl]arsonic Acid, 190F, 3-Acetamido-4-hydroxybenzenearsonic Acid, 3-Acetamido-4-hydroxyphenylarsonic Acid, 3-Acetylamino-4-hydroxyphenyl-1-arsonic Acid, 3-Acetylamino-4-hydroxyphenylarsonic Acid, Acetarsol, Acetarsone, Acetphenarsine, Amarsan, Amoebal, Arsaphen, Arsonine, Chrlich 594, Devegan, Disparicida, Dynarsan, Ehrlich 594, F 190, Fourneau 190, Ginarsol, Goyl, Gynoplix, Kharophen, Kubarsol, Limarsol, Malagride, Mexyl, Monargan, N-Acetyl-4-hydroxy-m-arsanilic Acid, NSC 13160, NSC 3247, Nilacid, Oralcid, Orarsan, Osarsal, Osarsol, Osarsole, Osvarsan, Pallicid, Paroxyl, SVC, Sanogyl, Spirocid, Spirozid, Stovarsol, Stovarsolan, Vagisept, Vagoflor |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10AsNO5/c1-5(11)10-7-4-6(9(13,14)15)2-3-8(7)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H2,13,14,15) |
| SMILES | CC(=O)Nc1cc(ccc1O)[As](=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3-acetamido-4-hidroxifenil)arsónico |
| Peso molecular (g/mol) | 275.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.9775 |