Learn More
Acetanilida-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetanilide-d6 |
| CAS | 141801-46-9 |
| Fórmula molecular | C8 D6 H3 N O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Acetamide-N-d, N-(phenyl-d5)- (9CI), Acetanilide-N,2',3',4',5',6'-d6, N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetamide-N-d1, Acetanilide-d6, Acetanilide D6 (N D1, phenyl-D5), N-Acetylaniline-N,2,3,4,5,6-d6, N,2',3',4',5',6'-Hexadeuteroacetanilide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D,6D/hD |
| SMILES | [2H]N(C(=O)C)c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | N-deuterio-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 141.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.1061 |