Learn More
Acetanilida-d5 (acetilanilina-d5), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetanilide phenyl-d5 |
| CAS | 15826-91-2 |
| Fórmula molecular | C8 2H5 H4 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Acetamide, N-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, Acetamide, N-(phenyl-d5)- (9CI), Acetanilide-2',3',4',5',6'-d5 (8CI), N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetamide, Acetanilide-d5, Acetanilide-D5 (phenyl-D5), N-Acetylaniline-2,3,4,5,6-d5, 2',3',4',5',6'-Pentadeuteroacetanilide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(=O)C)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 140.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0998 |