Learn More
Acetanilida (acetilanilina), TRC
Código de producto. 30133801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133801 10 mg 10 miligramos
30008244 100 mg 100 miligramos
17994775 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16833010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-84-4
Fórmula molecular C8 H9 N O
Peso molecular (g/mol) 135.16
Sinónimo N-Phenylacetamide, Paracetamol Imp. D (EP), Acetanilide, Acetamidobenzene, Acetanil, Acetoanilide, Acetylaniline, Antifebrin, Benzenamine, N-acetyl-, N-Acetylaminobenzene, N-Acetylaniline, NSC 203231, NSC 7636, Phenalgene, Phenalgin
Nombre IUPAC N-fenilacetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylacetamide
Nombres de analitos o componentes N-Phenylacetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Tipo de solución Sin diluir
Industry Type Sector farmacéutico
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0684
Porcentaje de pureza >95%