Learn More
Acetanilida, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10123440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
5 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10123440 5 g Frasco de vidrio 5 g
10103490 250 g Frasco de plástico 250 g
10091670 500 g Frasco de plástico 500 g
10766381 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10445755 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10123440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150810050
Promoción mensual de productos químicos
Usar código promocional 28093
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-84-4 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-84-4
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD00008674
Clave InChI FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene
PubChem CID 904
ChEBI CHEBI:28884
Nombre IUPAC N-fenilacetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetanilide
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111.0°C to 115.0°C
Color Azul grisáceo a blanco
Densidad 4.65 (Air = 1.0)
Punto de ebullición 304.0°C
Temperatura de inflamación 173°C
Intervalo de fusión ≥111°C to ≤115°C
Espectro infrarrojo Conforme a referencia
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CONHC6H5
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 237
Índice Merck 15, 49
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble (5g/L at 25°C). Other solubilities: 1g/20mL boiling water,1g/3.4mL alcohol,1g/4mL ac,etone,1g/3.7mL chloroform,1g/5mL glycerol,1g/8mL,dioxane,1g/18mL diethyl ether,1g/47mL benzene,,sparingly soluble in pe
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Presión de vapor 13hPa at 114°C
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetanilide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.