Learn More
Acetanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456937 2500 g 2500 g
11374619 100 g 100 g
11446937 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14361.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-84-4 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Acetanilide is used as an intermediate in the synthesis of rubber accelerator, dyes and camphor. It is also used in the synthesis of penicillin and other pharmaceutical products. It is involved in the preparation of 4-acetamidobenzenesulfonyl chloride, which is an intermediate during the synthesis of sulfa drugs. Further, it is employed as a experimental photographic developer. In addition to this, it is used to stabilize cellulose ester varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acetanilida se utiliza como sustancia intermedia en la síntesis de acelerador de caucho, colorantes y alcanfor. También se utiliza en la síntesis de penicilina y otros productos farmacéuticos. Participa en la preparación de cloruro de 4-acetamidobencenosulfonilo, que es una sustancia intermedia en la síntesis de sulfafármacos. Además, se emplea como revelador fotográfico experimental. Aparte de esto, se utiliza para estabilizar los barnices de éster de celulosa.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter dietílico, acetona y benceno. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-84-4
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD00008674
Clave InChI FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene
PubChem CID 904
ChEBI CHEBI:28884
Nombre IUPAC N-fenilacetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetanilide
Punto de fusión 113°C to 116°C
Densidad 1.121
Punto de ebullición 304°C to 305°C
Temperatura de inflamación 161°C (321°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 2500 g
Beilstein 606468
Índice Merck 14,50
Información de solubilidad Soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,benzene. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 98%