Learn More
Acetamiprid, TRC
Código de producto. 18053710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18053710 500 mg 500 miligramos
18020820 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18053710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA150800500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135410-20-7
Fórmula molecular C10 H11 Cl N4
Peso molecular (g/mol) 222.67
Sinónimo (1E)-N-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N'-cyano-N-methylethanimidamide, ADA 06200, Acetamiprid, Assail, Assail 30SG, BY 102960, Epik 20 SG, Gazelle SG, Intruder, Mospilan, Mospilan 20SG, Mospilan 20SP, Mospilan SG, Mukhnet A, NFK 17, NI 25, NI 25 (pesticide), Piorun, Pristine, Pristine (insecticide), Prize, Prize (insecticide), Quasar 8.5SL, Stonkat, Supreme, TD 2472, TD 2472-01, TD 2480
Nombre IUPAC N-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-N'-ciano-N-metiletiletanimidamida
SMILES CN(Cc1ccc(Cl)nc1)\C(=N\C#N)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetamiprid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClN4/c1-8(14-7-12)15(2)6-9-3-4-10(11)13-5-9/h3-5H,6H2,1-2H3/b14-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0672
Porcentaje de pureza >95%