Learn More
Acetamiprid-N-desmetil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetamiprid-N-desmethyl |
| CAS | 190604-92-3 |
| Fórmula molecular | C9 H9 Cl N4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethanimidamide, N-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N'-cyano-, (E)-, (1E)-N-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N'-cyanoethanimidamide, IM-2-1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClN4/c1-7(14-6-11)12-4-8-2-3-9(10)13-5-8/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,12,14) |
| SMILES | C\C(=N/C#N)\NCc1ccc(Cl)nc1 |
| Nombre IUPAC | N-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-N'-cianoetanimidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 208.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0516 |