Learn More
Acetamiprid-N-desmetil 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327043 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327043 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10013200AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetamiprid-N-desmethyl
CAS 190604-92-3
Nombres de analitos o componentes Acetamiprid-N-desmethyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 Cl N4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClN4/c1-7(14-6-11)12-4-8-2-3-9(10)13-5-8/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,12,14)
SMILES C\C(=N/C#N)\NCc1ccc(Cl)nc1
Nombre IUPAC N-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-N'-cianoetanimidamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 208.65
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0516 g/mol