Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetamiprid |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 135410-20-7 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 98°C |
| Punto de ebullición | Decomposes below the boiling point. |
| Sinónimo | N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-cyano-N-methylacetamidine |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 222.67 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |