Learn More
Acetamiprid-d3, TRC
Código de producto. 30312724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30312724 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30312724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA15080210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetamiprid D3 (N-methyl D3)
CAS 1353869-35-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 2H3 H8 Cl N4
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-(trideuteriomethyl)ethanimidamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClN4/c1-8(14-7-12)15(2)6-9-3-4-10(11)13-5-9/h3-5H,6H2,1-2H3/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(Cc1ccc(Cl)nc1)C(=NC#N)C
Nombre IUPAC N-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-N'-ciano-N-(trideuteriometil)etanimidamida
Peso molecular (g/mol) 225.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0861
Porcentaje de pureza >95