Learn More
Acetamiprid-d3 (N-metil-d3) (mezcla de isómeros), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetamiprid D3 (N-methyl D3) |
| CAS | 1353869-35-8 |
| Fórmula molecular | C10 2H3 H8 Cl N4 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H11ClN4/c1-8(14-7-12)15(2)6-9-3-4-10(11)13-5-9/h3-5 H,6H2,1-2H3/b14-8+/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(Cc1ccc(Cl)nc1)\C(=N\C#N)\C |
| Nombre IUPAC | N-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-N'-ciano-N-(trideuteriometil)etanimidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 225.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0861 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |