Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetamiprida
Código de producto. 16584254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16584254 250 mg 250 miligramos
16574254 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16584254 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463932500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 135410-20-7 | C10H11ClN4 | 222.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135410-20-7
Fórmula molecular C10H11ClN4
Peso molecular (g/mol) 222.68
Clave InChI WCXDHFDTOYPNIE-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC N-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-N'-ciano-N-metiletiletanimidamida
SMILES CN(CC1=CC=C(Cl)N=C1)C(C)=NC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetamiprid
Punto de fusión 100.0°C to 102.0°C
Solubilidad Soluble in methanol, chloroform and dimethyl sulfoxide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.67
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetamiprid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetamiprid