Learn More
Acetaminotadalafil, TRC
Código de producto. 30135457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135457 25 mg 25 miligramos
30004261 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16125025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1446144-71-3
Fórmula molecular C23 H20 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 432.43
Sinónimo Acetamide, N-[(6R,12aR)-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3,4,6,7,12,12a-hexahydro-1,4-dioxopyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indol-2(1H)-yl]-, N-[(6R,12aR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3,4,6,7,12,12a-hexahydro-1,4-dioxopyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indol-2(1H)-yl]acetamide, Acetaminotadalafil
Nombre IUPAC N-[(2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-il)-4,7-dioxo-3,6,17-triazatetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-6-il]acetamida
SMILES CC(=O)NN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaminotadalafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H20N4O5/c1-12(28)25-26-10-20(29)27-17(23(26)30)9-15-14-4-2-3-5-16(14)24-21(15)22(27)13-6-7-18-19(8-13)32-11-31-18/h2-8,17,22,24H,9-11H2,1H3,(H,25,28)/t17-,22-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1434
Porcentaje de pureza >95%