Learn More
Acetaminosalol, Mikromol™
Descripción
Acetaminosalol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetaminosalol |
| CAS | 118-57-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetaminosalol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H13 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2-hydroxy-, 4-(acetylamino)phenyl esterPhenetsal (6CI), Salicylic acid, ester with 4'-hydroxyacetanilide (7CI,8CI), Salicylic acid, p-acetamidophenyl ester (4CI), 4-Acetamidophenyl salicylate, 4'-Hydroxyacetanilide salicylate, Acetaminosalol, Asalphen, Cetosal, Cetosalol, Phenestal, Phenosol, Salofena, Salophen, p-Acetamidophenyl salicylate, p-Acetylaminophenyl salicylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO4/c1-10(17)16-11-6-8-12(9-7-11)20-15(19)13-4-2-3-5-14(13)18/h2-9,18H,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)c2ccccc2O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxibenzoato de (4-acetamidofenilo) |
| Mostrar más |