Learn More
Acetaminosalol, LoGiCal
Código de producto. 30462858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462858 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462858 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1609.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaminosalol
CAS 118-57-0
Nombres de analitos o componentes Acetaminosalol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H13 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 2-hydroxy-, 4-(acetylamino)phenyl esterPhenetsal (6CI), Salicylic acid, ester with 4'-hydroxyacetanilide (7CI,8CI), Salicylic acid, p-acetamidophenyl ester (4CI), 4-Acetamidophenyl salicylate, 4'-Hydroxyacetanilide salicylate, Acetaminosalol, Asalphen, Cetosal, Cetosalol, Phenestal, Phenosol, Salofena, Salophen, p-Acetamidophenyl salicylate, p-Acetylaminophenyl salicylate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13NO4/c1-10(17)16-11-6-8-12(9-7-11)20-15(19)13-4-2-3-5-14(13)18/h2-9,18H,1H3,(H,16,17)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)c2ccccc2O)cc1
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzoato de (4-acetamidofenilo)
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 271.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0845 g/mol