Learn More
Paracetamol, TRC
Código de producto. 17923135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17923135 100 mg 100 miligramos
17910825 5 g 5 g
17922305 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17923135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA161220100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-90-2
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Sinónimo Acetamide, N-(4-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 4'-hydroxy-, 4'-Hydroxyacetanilide, 4-(Acetylamino)phenol, 4-(N-Acetylamino)phenol, 4-Acetamidophenol, 4-Acetaminophenol, 4-Hydroxyacetanilide, APAP, Abensanil, Acamol, Acenol, Acenol (pharmaceutical), Acetagesic, Acetalgin, Acetaminofen, Acetaminophen, Algotropyl, Alpiny, Alvedon, Amadil, Anaflon, Anelix, Anhiba, Apamid, Apamide, Banesin, Ben-u-ron, Bickie-mol, Biocetamol, Calpol, Captin, Cetadol, Citramon P, Claratal, Clixodyne, Crocin, Dafalgan, Daga, Daphalgan, Datril, Dial-a-gesic, Dirox, Disprol, Doliprane, Dolprone, Duorol, Dymadon, Efferalgan, Endophy, Enelfa, Eneril, Eu-Med, Exdol, Febrilex, Febrilix, Febro-Gesic, Febrolin, Fendon, Fepanil, Finimal, Gattaphen T, Gelocatil, Hedex, Homoolan, Jin Gang, Korum, Lestemp, Liquagesic, Lonarid, Lyteca, Lyteca Syrup, Momentum, Multin, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenol, N-Acetyl-4-hydroxyaniline, N-Acetyl-p-aminophenol, NAPA, NAPA (analgesic), NAPAP, NSC 109028, NSC 3991, Napafen, Naprinol, Nebs, Nobedon, Ortensan, Pacemo, Pacemol, Paldesic, Pamol, Panadol, Panadol Actifast, Panadol Extend, Panaleve, Panasorb, Panets, Panodil, Paracetamol, Paracetamol DC, Paracetamole, Paralen, Paramol, Paraspen, Parelan, Parmol, Pasolind N, Pedric, Perfalgan, Phenaphen, Phendon, Pinex, Pinex (pharmaceutical), Prodafalgan, Puerxitong, Pyrinazine, Resfenol, Resprin, Rhodapop NCR, Salzone, Sara, Tabalgin, Tachipirina, Tapar, Temlo, Tempanal, Tempra, Tralgon, Tylenol, Valadol, Valgesic, Vick Pyrena, p-(Acetylamino)phenol, p-Aceaminophenol, p-Acetamidophenol, p-Acetoaminophen, p-Hydroxyacetanilide, panadeine
Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil)acetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paracetamol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633
Porcentaje de pureza >95%