Learn More
Thermo Scientific™ Ensayo de toxicología en suero de paracetamol
Código de producto. 17247326 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25, 8
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17247326 25, 8 cada uno
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17247326 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1086
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.59€
    248.09€ / paquete de 1
    Ahorro 32.50€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Identifique la clase de droga de sobredosis en situaciones de sala de urgencias en las que no haya disponibles muestras de orina con este ensayo de toxicología en suero de paracetamol.
Identifique la clase de droga de sobredosis en situaciones de sala de urgencias en las que no haya disponibles muestras de orina con el ensayo de toxicología en suero de paracetamol Thermo Scientific™. Estos ensayos líquidos y listos para usar se suministran en prácticos envases con calibradores separados y ofrecen la flexibilidad de procesarse en varios analizadores de química clínica, de forma que proporcionan resultados objetivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Ensayo de paracetamol
Analitos detectables Paracetamol
Tipo de muestra Serum
Tipo Reagent
Cantidad 25, 8
compliance-icons
Nombre del producto
  • DRI acetominophem serum assay
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris-Hydrochloride,Tromethamine, Bovineserum albumin, Sodium azide