Learn More
Acetaminophen metabolite 3-hydroxy-acetaminophen, MedChemExpress
Código de producto. 16478926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478926 100 mg 100 miligramos
16441218 5 mg 5 miligramos
16438788 10 mg 10 miligramos
16414707 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16478926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYG0004
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 3-hydroxy-acetaminophen is a metabolite of Acetaminophen, which is a pain medicine.
3-hydroxy-acetaminophen is a metabolite of Acetaminophen, which is a pain medicine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaminophen metabolite 3-hydroxy-acetaminophen
CAS 37519-14-5
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H9NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Hydroxyacetaminophen
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1495.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(O)C=C(NC(C)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 167.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.16
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation