Learn More
Acetaminophen, MedChemExpress
Código de producto. 16440618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16440618 5 g 5 g
16408168 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16440618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY66005
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
MedChemExpress Acetaminophen (Paracetamol) is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with an IC50 of 25.8 μM; is a widely used antipyretic and analgesic agent. Acetaminophen is a potent hepatic N-acetyltransferase 2 (NAT2) inhibitor.
Acetaminophen (Paracetamol) is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with an IC50 of 25.8 μM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaminophen
CAS 103-90-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H9NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo Paracetamol 4-Acetamidophenol 4'-Hydroxyacetanilide
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1653.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (66.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C)NC1=CC=C(O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 98.79%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation