Learn More
Acetaminofén Glutatión, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetaminophen Glutathione |
| CAS | 64889-81-2 |
| Fórmula molecular | C18 H24 N4 O8 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-(Glutathion-S-Yl)Acetaminophen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24N4O8S/c1-9(23)21-10-2-4-13(24)14(6-10)31-8-12(17(28)20-7-16(26)27)22-15(25)5-3-11(19)18(29)30/h2,4,6,11-12,24H,3,5,7-8,19H2,1H3,(H,20,28)(H,21,23)(H,22,25)(H,26,27)(H,29,30)/t11-,12-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(O)c(SC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-5-[[(1R)-1-[(5-acetamido-2-hidroxi-fenil)sulfanilmetil]-2-(carboximetilamino)-2-oxo-etil]amino]-2-amino-5-oxo-pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 456.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.1315 |