Learn More
Dímero de paracetamol, TRC
Código de producto. 17903545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903545 250 mg 250 miligramos
17980815 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17903545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA161235250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98966-14-4
Fórmula molecular C16H16N2O4
Peso molecular (g/mol) 300.31
Sinónimo Acetamide, N,N'-(6,6'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-3,3'-diyl)bis-, N,N'-(6,6'-Dihydroxy[1,1'-biphenyl]-3,3'-diyl)bis[acetamide], N-[3-(5-Acetamido-2-hydroxyphenyl)-4-hydroxyphenyl]acetamide, Acetaminophen Dimer, Diparacetamol, N,N'-(6,6'-Dihydroxy[1,1'-biphenyl]-3,3'-diyl)bis-acetamide, 2,2'-Dihydroxy-5,5'-diacetyldiaminebiphenyl
Nombre IUPAC N-[3-(5-acetamido-2-hidroxifenil)-4-hidroxifenilacetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)c2cc(NC(=O)C)ccc2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetaminophen Dimer
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O4/c1-9(19)17-11-3-5-15(21)13(7-11)14-8-12(18-10(2)20)4-6-16(14)22/h3-8,21-22H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.111