Learn More
Dímero de acetaminofén-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetaminophen Dimer-d6 |
| CAS | 1794817-30-3 |
| Fórmula molecular | C16H10D6N2O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N,N'-(6,6'-Dihydroxy[1,1'-biphenyl]-3,3'-diyl)bisacetamide-d6, Paracetamol Dimer Impurity-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16N2O4/c1-9(19)17-11-3-5-15(21)13(7-11)14-8-12(18-10(2)20)4-6-16(14)22/h3-8,21-22H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)/i1D3,2D3 |
| SMILES | OC1=C(C2=CC(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)=CC=C2O)C=C(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-N-[4-hidroxi-3-[2-hidroxi-5-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]fenil]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 306.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1487 |