Learn More
Acetato de paracetamol (impureza de paracetamol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol) |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0739 |