Learn More
Paracetamol (1,0 mg/mL en metanol), TRC
Código de producto. 30394186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Código de producto. Cantidad
30394186 5 x 1 mL
1 options
Código de producto. 30394186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT24705X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paracetamol
CAS 103-90-2
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Cantidad 5 x 1 mL
Sinónimo Acetamide, N-(4-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 4'-hydroxy-, 4'-Hydroxyacetanilide, 4-(Acetylamino)phenol, 4-(N-Acetylamino)phenol, 4-Acetamidophenol, 4-Acetaminophenol, 4-Hydroxyacetanilide, APAP, Abensanil, Acamol, Acenol, Acenol (pharmaceutical), Acetagesic, Acetalgin, Acetaminofen, Acetaminophen, Algotropyl, Alpiny, Alvedon, Amadil, Anaflon, Anelix, Anhiba, Apamid, Apamide, Banesin, Ben-u-ron, Bickie-mol, Biocetamol, Calpol, Captin, Cetadol, Citramon P, Claratal, Clixodyne, Crocin, Dafalgan, Daga, Daphalgan, Datril, Dial-a-gesic, Dirox, Disprol, Doliprane, Dolprone, Duorol, Dymadon, Efferalgan, Endophy, Enelfa, Eneril, Eu-Med, Exdol, Febrilex, Febrilix, Febro-Gesic, Febrolin, Fendon, Fepanil, Finimal, Gattaphen T, Gelocatil, Hedex, Homoolan, Jin Gang, Korum, Lestemp, Liquagesic, Lonarid, Lyteca, Lyteca Syrup, Momentum, Multin, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenol, N-Acetyl-4-hydroxyaniline, N-Acetyl-p-aminophenol, NAPA, NAPA (analgesic), NAPAP, NSC 109028, NSC 3991, Napafen, Naprinol, Nebs, Nobedon, Ortensan, Pacemo, Pacemol, Paldesic, Pamol, Panadol, Panadol Actifast, Panadol Extend, Panaleve, Panasorb, Panets, Panodil, Paracetamol, Paracetamol DC, Paracetamole, Paralen, Paramol, Paraspen, Parelan, Parmol, Pasolind N, Pedric, Perfalgan, Phenaphen, Phendon, Pinex, Pinex (pharmaceutical), Prodafalgan, Puerxitong, Pyrinazine, Resfenol, Resprin, Rhodapop NCR, Salzone, Sara, Tabalgin, Tachipirina, Tapar, Temlo, Tempanal, Tempra, Tralgon, Tylenol, Valadol, Valgesic, Vick Pyrena, p-(Acetylamino)phenol, p-Aceaminophenol, p-Acetamidophenol, p-Acetoaminophen, p-Hydroxyacetanilide, panadeine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Paracetamol 1 mg/mL