Learn More
Ácido α-acetamidocinámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366095 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11366095 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10149979 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366095 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 200261000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5469-45-4 | C11H11NO3 | 205.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5469-45-4
Fórmula molecular C11H11NO3
Peso molecular (g/mol) 205.21
Clave InChI XODAOBAZOQSFDS-YFHOEESVSA-N
Sinónimo z-2-acetamido-3-phenylacrylic acid, alpha-acetamidocinnamic acid, .alpha.-acetamidocinnamic acid, .alpha.-acetaminocinnamic acid, acetamidocinnamic acid, z-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, 2-acetylamino-3-phenyl-2-propenoic acid, 2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, 2z-2-acetamido-3-phenylprop-2-enoic acid, pubchem8139
PubChem CID 5370579
Nombre IUPAC ácido (Z)-2-acetamido-3-fenilprop-2-enoico
SMILES CC(=O)NC(=CC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Acetamidocinnamic acid
Punto de fusión 188.0°C to 190.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=C(NHCOCH3)CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 10683
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.21
Porcentaje de pureza 0.98
compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-Acetamidocinnamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.