Learn More
Hidroyoduro de acetamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetamidine Hydroiodide |
| CAS | 1452099-14-7 |
| Fórmula molecular | C2H6N2 . HI |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N2.HI/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H |
| SMILES | I.CC(=N)N |
| Nombre IUPAC | etanimidamida; yoduro de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 186 |