Learn More
Clorhidrato de acetamidina, TRC
Código de producto. 30326938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326938 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30326938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA13307010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetamidine Hydrochloride
CAS 124-42-5
Fórmula molecular C2H7ClN2
Cantidad 10 g
Sinónimo Ethanimidamide Hydrochloride, Acediamine Hydrochloride, Acetamidinium Chloride, Methylamidine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6N2.ClH/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H
SMILES Cl.CC(=N)N
Nombre IUPAC etanimidamida; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 94.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0298