Learn More
Clorhidrato de acetamidina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10645612 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10645612 10 g Frasco de vidrio 10 g
10438130 100 g Frasco de vidrio 100 g
10137803 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10645612 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170210100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 124-42-5 | C2H6N2·ClH | 94.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-42-5
Fórmula molecular C2H6N2·ClH
Peso molecular (g/mol) 94.54
Número MDL MFCD00013016
Clave InChI WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride
PubChem CID 67170
Nombre IUPAC etanimidamida; clorhidrato
SMILES CC(=N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetamidine hydrochloride
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160°C to 170°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(=NH)NH2·HCl
Cantidad 10 g
Beilstein 02, 185
Índice Merck 15, 45
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.54
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos