Learn More
Clorhidrato de acetamidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473107 500 g 500 g
11384619 25 g 25 g
11463107 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16091.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 124-42-5 | C2H7ClN2 | 94.542 g/mol
Acetamidine hydrochloride was used in the preparation of decarboxyectoine. It was also used in the synthesis of ethyl 4-(4-hydroxyphenyl)methylidene-2-methyl-5-oxo-1-imidazolacetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el clorhidrato de acetamidina se utilizó en la preparación de decarboxiectoina. También se utilizó en la síntesis del etilo 4-(4-hidroxifenil)metilideno-2-metil-5-oxo-1-imidazolacetato.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
es higroscópico. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-42-5
Fórmula molecular C2H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 94.542
Número MDL MFCD00013016
Clave InChI WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride
PubChem CID 67170
Nombre IUPAC etanimidamida; clorhidrato
SMILES CC(=N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetamidine hydrochloride
Punto de fusión 168°C to 175°C
Cantidad 500 g
Beilstein 3591762
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,44
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.54
Porcentaje de pureza 97%