Learn More
Clorhidrato de acetamidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Acetamidine hydrochloride was used in the preparation of decarboxyectoine. It was also used in the synthesis of ethyl 4-(4-hydroxyphenyl)methylidene-2-methyl-5-oxo-1-imidazolacetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
el clorhidrato de acetamidina se utilizó en la preparación de decarboxiectoina. También se utilizó en la síntesis del etilo 4-(4-hidroxifenil)metilideno-2-metil-5-oxo-1-imidazolacetato.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
es higroscópico. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetamidine hydrochloride |
| Punto de fusión | 168°C to 175°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 3591762 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,44 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.54 |
| Porcentaje de pureza | 97% |