Learn More
Clorhidrato de acetamidina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetamidine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 74929-88-7 |
| Fórmula molecular | C2 D3 H3 N2 . Cl H |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Ethanimidamide-2,2,2-d3, monohydrochloride (9CI), Ethanimidamide-2,2,2-d3 hydrochloride, Ethanimidamide-d3 hydrochloride, Acetamidine-d3 hydrochloride, α-Amino-α-iminoethane-β,β,β-d3 hydrochloride, Acetamidine-2,2,2-D3 hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N2.ClH/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(=N)N |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2,2,2-trideuterioetanimidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 97.5619 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.0486 |