Learn More
Acetamida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Acetamide |
| CAS | 60-35-5 |
| Fórmula molecular | C2 H5 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetic acid amide, Acetimidic acid, Ethanamide, Ethanimidic acid, Methanecarboxamide, NSC 25945 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4) |
| SMILES | CC(=O)N |
| Nombre IUPAC | acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 59.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 59.0371 |