Learn More
Acetamida, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10385640 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g, tarro para polvos de plástico
Código de producto.
10385640 100g, tarro para polvos de plástico
1 options
Código de producto. 10385640 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/0160/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 60-35-5
Punto de fusión 79°C
Color Blanco
Punto de ebullición 221°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C2H5NO
Número MDL 8023
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.06g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.