Learn More
Acetanilida, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11453473 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453473 500 g 500 GR
10407250 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453473 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/0200/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 103-84-4
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL 8674
Clave InChI FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC N-fenilacetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Punto de fusión 111°C
Color Blanco
pH 5.0 to 7.0
Punto de ebullición 304°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C8H9NO
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17g/mol
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetanilide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.