Learn More
Acetamida-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetamide-d5 |
| CAS | 33675-83-1 |
| Fórmula molecular | C2 D5 N O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Acetamide-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3/hD2 |
| SMILES | [2H]N([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N,N,2,2,2-pentadeuterioacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 64.098 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 64.0685 |