Learn More
Acetamida, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10357850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10357850 500 g Frasco de plástico 500 g
10676352 100 g Frasco de plástico 100 g
11995461 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10357850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153635000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 60-35-5 | C2H5NO | 59.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-35-5
Fórmula molecular C2H5NO
Peso molecular (g/mol) 59.06
Clave InChI DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
PubChem CID 178
ChEBI CHEBI:49028
Nombre IUPAC acetamida
SMILES CC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetamide
Punto de fusión 79.0°C to 81.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 221.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CONH2
Cantidad 500 g
Beilstein 02,II,177
Fieser 01,3
Índice Merck 15,44
Información de solubilidad Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: 1g/2 mL alcohol- 1g/6 mL pyridine,soluble in chloroform,glycerol and hot benzene,slightly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.06
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.