Learn More
Acetamida, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15226028 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15226028 1 kg 1 Kg
15236028 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15226028 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451870010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60-35-5 | C2H5NO | 59.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-35-5
Fórmula molecular C2H5NO
Peso molecular (g/mol) 59.06
Clave InChI DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
PubChem CID 178
ChEBI CHEBI:49028
Nombre IUPAC acetamida
SMILES CC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetamide
Punto de fusión 79.0°C to 81.0°C
Punto de ebullición 221.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal CH3CONH2
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15,44
Información de solubilidad Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/2 mL alcohol - 1 g/6 mL pyridine, soluble in chloroform, glycerol and hot benzene, slightly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 59.06
Porcentaje de pureza 99%
Grado Análisis
Materia insoluble 0.025% max. (in water)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.